About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Br2
CAS号:
分子量:
285.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
158-163 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
InChI 密鑰
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3