Merck
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
别名:
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7Br
CAS号:
分子量:
183.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.589
密度
1.470 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
InChI 密鑰
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
100 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)