Merck
761389
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4 ′,6,6′-四甲氧基联苯-2,2 ′-二基)双(双(3,5-二甲基苯基)膦)
97%
别名:
(R)-Xyl-Garphos
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H52O4P2
分子量:
754.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C)C)c5cc(cc(c5)C)C)(c2cc(cc(c2)C)C)c1cc(cc(c1)C)C
InChI
1S/C48H52O4P2/c1-29-13-30(2)18-39(17-29)53(40-19-31(3)14-32(4)20-40)45-27-37(49-9)25-43(51-11)47(45)48-44(52-12)26-38(50-10)28-46(48)54(41-21-33(5)15-34(6)22-41)42-23-35(7)16-36(8)24-42/h13-28H,1-12H3
InChI 密鑰
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)