Merck
76128
Sigma-Aldrich
软脂酸锂
≥97.0% (NT)
别名:
棕榈酸 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14COOLi
CAS号:
分子量:
262.36
Beilstein:
3919098
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (NT)
形狀
powder
mp
226-229 °C
SMILES 字串
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)