Merck
759163
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G2
85%
别名:
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H31ClNPPd
分子量:
614.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
85%
形狀
solid
特點
generation 2
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
雜質
≤10% Acetone
mp
159-191 °C (decomposition)
SMILES 字串
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.NC4=C(C5=C([Pd]Cl)C=CC=C5)C=CC=C4
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
759163-2G4061832970530
759163-500MG4061832970547