Merck
756733
Sigma-Aldrich
二-μ-氯双[2′-(氨基-N)[1,1′-联苯] -2-基-C]二钯(II)
别名:
Bis[2′-(amino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κ
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20Cl2N2Pd2
分子量:
620.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
雜質
≤15% Tetrahydrofuran
mp
191-207 °C
SMILES 字串
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
相关类别
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)