Merck
756350
Sigma-Aldrich
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
别名:
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2O6
分子量:
330.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-148 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)