Merck
753726
Sigma-Aldrich
哌啶-4-硼酸频哪醇酯 盐酸盐
95%
别名:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22BNO2 · HCl
分子量:
247.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
188-192 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)