About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BN2O4
CAS号:
分子量:
250.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
155-159 °C
官能基
nitro
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3