Merck
753203
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)吡啶-2-硫醇
97%
别名:
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4F3NS
分子量:
179.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
178-183 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)