Merck
750476
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
别名:
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CD2)5COOH
分子量:
142.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+10
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI 密鑰
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)