Merck
749915
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N,2,3,3,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CD3)213CD13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
148.18
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+17
SMILES 字串
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1,7+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-SWMPFDNYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)