主要文件
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
别名:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O4
CAS号:
分子量:
172.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
218-975-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
220-221 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3