Merck
748927
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)213CO
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI 密鑰
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)