Merck
570052
Sigma-Aldrich
碳酸乙烯酯-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H4O3
分子量:
91.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)