Merck
748579
Sigma-Aldrich
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
95%
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
80-85 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)