品質等級
mp
380-390 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Sn](C)=O
InChI
1S/2CH3.O.Sn/h2*1H3;;
InChI 密鑰
WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3