Merck
746274
Sigma-Aldrich
Vinblastine-13C2,d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
别名:
13C,d Labeled Vinblastine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C44D3H55N4O9
分子量:
815.98
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@]1(CC)C[C@H]2C[N@](C1)CCC3=C([C@H](C(OC)=O)C2C4=C(OC)C=C(N(C)C5[C@@]67[C@]8([H])[C@](C=CCN8CC7)(CC)[C@@H](O[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])=O)[C@@]5(C(OC)=O)O)C6=C4)NC9=CC=CC=C93
InChI
1S/C46H58N4O9/c1-8-43(54)23-27-24-49(25-43)19-15-29-28-13-10-11-14-32(28)47-37(29)36(38(52)57-6)35(27)30-21-31-33(22-34(30)56-5)48(4)40-45(31)17-20-50-18-12-16-44(9-2,39(45)50)41(59-26(3)51)46(40,55)42(53)58-7/h10-14,16,21-22,27,35-36,39-41,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-25H2,1-7H3/t27?,35?,36-,39+,40?,41-,43?,44-,45-,46+/m1/s1/i3+1D3,26+1
InChI 密鑰
KPPBSXVQPGVPRR-JDAPZIMESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)