Merck
745685
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)oxetane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrO
分子量:
151.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
官能基
bromo
ether
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)