Merck
741582
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H11NHCONH13C6H11
分子量:
236.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
232-233 °C (lit.)
質量偏移
M+12
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)