About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24I2
CAS号:
分子量:
494.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
solid
mp
184-186 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
Ic1cc(C2CCCCC2)c(I)cc1C3CCCCC3
InChI
1S/C18H24I2/c19-17-12-16(14-9-5-2-6-10-14)18(20)11-15(17)13-7-3-1-4-8-13/h11-14H,1-10H2
InChI 密鑰
VASMITRTCQRQGE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3