About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
CAS号:
分子量:
258.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
InChI 密鑰
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3