Merck
739693
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5 potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213CO2K
分子量:
325.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[K+].CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1;
InChI 密鑰
MLICVSDCCDDWMD-IWYAKVAXSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)