Merck
711004
Sigma-Aldrich
白藜芦醇-(4-羟基苯基-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
3,4′,5-三羟基-反式-二苯乙烯-13C6, 5-[(1E)-2-(4-羟苯基)乙烯基]-1,3-苯二酚-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C8H12O3
分子量:
234.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191503
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
InChI 密鑰
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)