Merck
738298
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BrS
分子量:
191.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
包含
sodium bicarbonate as stabilizer
折射率
n20/D 1.561
密度
1.475 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
準備報告
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.1 °F
閃點(°C)
86.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)