Merck
735736
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)piperidine
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O2
分子量:
214.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.469
密度
0.995 g/mL at 25 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)