Merck
734985
Sigma-Aldrich
1H-苯并咪唑-2-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O2
CAS号:
分子量:
162.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
176-180 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Patrycja Rogala et al.
Chemistry & biodiversity, 16(11), e1900403-e1900403 (2019-09-14)
The antibacterial and antibiofilm activities of two new ruthenium complexes against E. coli, S. aureus, P. aeruginosa PAO1 (laboratory strain) and P. aeruginosa LES B58 (clinical strain) were evaluated. Complexes, mer-[RuIII (2-bimc)3 ] ⋅ H2 O (1) and cis-[RuIV Cl2 (2,3-pydcH)2 ] ⋅ 4H2