Merck
73475
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(R)-α-(二甲胺基)-2-(二苯基膦)苄基]-2-二苯基膦二茂铁
optical purity ee: ≥99%
别名:
(2S)-1-[(R)-(二甲氨基)[2-(二苯基膦)苯基]甲基]-2-(二苯基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), Taniaphos SL-T001-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H39FeNP2
分子量:
687.57
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
光學純度
ee: ≥99%
官能基
amine
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChI 密鑰
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)