Merck
733962
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F2N
分子量:
129.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
溶解度
1.454 at 20 °C
密度
1.204 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI 密鑰
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.1 °F
閃點(°C)
41.7 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)