Merck
733059
Sigma-Aldrich
3-羟基环己烷甲酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O3
CAS号:
分子量:
172.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
密度
1.067 g/mL at 25 °C
官能基
ester
hydroxyl
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)