Merck
731641
Sigma-Aldrich
16-α-羟雌甾酮-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
1,3,5(10)-雌甾三烯-3,16α-二醇-17-酮-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C15H22O3
分子量:
289.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI 密鑰
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
为了最大限度满足客户的要求,将根据客户要求包装和运输所订购产品,并于接单约两周后发货。如果您在价格和供货情况方面有任何疑问,请联系稳定同位素客户服务组,电话:937-859-1808(美国和加拿大客户,敬请联系:1-800-448-9760),或发送电子邮件到 isosales@sial.com。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)