Merck
589675
Sigma-Aldrich
氢化肉桂酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
别名:
3-苯基丙酸-1,2,3-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH213CH213COOH
分子量:
153.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
InChI 密鑰
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)