Merck
72909
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(Alloc)-OH 二环己基铵盐
≥97.0%
别名:
Nα-叔丁氧羰基-Nδ-烯丙氧羰基-D-赖氨酸 二环己基铵盐, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-赖氨酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2O6 · C12H23N
分子量:
511.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI 密鑰
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)