Merck
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-哌嗪基)-1,2-苯并噻唑
≥98% (HPLC)
别名:
3 -哌嗪-1 -基 -苯并[d]异噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3S
CAS号:
分子量:
219.31
Beilstein:
4253627
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystals
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChI 密鑰
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)