Merck
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
别名:
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BrN
CAS号:
分子量:
222.08
Beilstein:
115410
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
powder
官能基
bromo
SMILES 字串
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
InChI 密鑰
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1