Merck
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
别名:
(3-Formylphenyl)acetylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6O
CAS号:
分子量:
130.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-80 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
InChI 密鑰
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)