Merck
723703
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5-1,2-dioleate
98 atom % D, 95% (CP)
别名:
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-1,1,2,3,3-d5, rac-Glycerol-1,1,2,3,3,-d5-1,2 dioleate, ±-1,2-Diolein (glycerol-d5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39D5H67O5
分子量:
626.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
InChI 密鑰
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)