Merck
709077
Sigma-Aldrich
rac-甘油-13C3-1,2-二油酸酯
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(±)-1,2-二油精-13C3 (甘油-13C3), 1,2-二(顺式-9-油酰基)-rac-甘油-13C3, 1,2-二油酰基-rac-甘油-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C36H72O5
分子量:
623.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
分子量
623.93 by atom % calculation
質量偏移
M+3
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
InChI 密鑰
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3