Merck
722642
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene-d18
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D18
分子量:
348.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
245-248 °C (lit.)
應用
electronics
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c(-c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D
InChI 密鑰
FCNCGHJSNVOIKE-QICNJPGCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)