About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O3
CAS号:
分子量:
168.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
128-132 °C
官能基
nitro
SMILES 字串
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI 密鑰
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N