化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
密度
1.261 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3