Merck
714623
Sigma-Aldrich
2,3-二氨基-5-氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6ClN3
CAS号:
分子量:
143.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
170-175 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)cnc1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI 密鑰
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)