About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrF2O2
CAS号:
分子量:
237.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.497
密度
1.721 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
InChI 密鑰
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.1 °F - closed cup
閃點(°C)
90.6 °C - closed cup