Merck
714410
Sigma-Aldrich
3,5-二氯-1,2-二氨基苯
97%
别名:
3,5-二氯-1,2-亚苯基二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6Cl2N2
CAS号:
分子量:
177.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-65 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
InChI 密鑰
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1