Merck
711314
Sigma-Aldrich
甲基(三苯基膦)金(I)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P · AuCH3
CAS号:
分子量:
474.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
158 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
InChI 密鑰
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)