Merck
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-二氢-3H-二萘并[2,1-c:1′,2′-e]磷杂庚英
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H17P
分子量:
312.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
mp
158-162 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
InChI 密鑰
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)