Merck
709727
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅基)乙炔基苯甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14OSi
CAS号:
分子量:
202.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.547
密度
0.962 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9-10H,1-3H3
InChI 密鑰
UPZYBRHQVJTPBO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)