Merck
709522
Sigma-Aldrich
3-喹啉硼酸
别名:
(3-Quinolinyl)boronic acid, (3-Quinolyl)boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BNO2
分子量:
172.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
191-196 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
InChI 密鑰
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可能含不定量的酸酐
應用
用于以下反应的反应物:
  • 制备P1取代对称性人免疫缺陷型病毒蛋白酶抑制剂,具有针对耐药病毒的抗病毒活性
  • 在连续流中与杂环芳卤经Suzuki-Miyaura交叉偶联反应制备双杂环芳基化合物
  • 制备TGF-1和激活素A信号通路抑制剂Ph和杂环(吡啶基)吡唑基)吡啶
  • 铜介导的三氟甲基化反应
  • 经二卤杂环芳烃化合物的区域选择性Suzuki偶联反应合成康普瑞汀(combretastatin)类似物并研究其生物活性
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially