About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.524
密度
0.994 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
InChI 密鑰
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F
閃點(°C)
82.2 °C