Merck
708437
Sigma-Aldrich
2-氨基噻唑-5-甲酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O2S
CAS号:
分子量:
172.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
159-163 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI 密鑰
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)